Documenti fondamentali
330710X
Avanti
Standard SPLASH LIPIDOMIX per spettrometria di massa
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Stato
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (330710X-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Componenti
2 mL amber glass sealed ampule
The Mouse SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • 15:0-18:1 (d7) PC100
  • 15:0-18:1 (d7) PE7
  • 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt)20
  • 15:0-18:1 (d7) PG (Na salt)5
  • 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt)20
  • 15:0-18:1 (d7) PA (Na salt)10
  • 18:1-(d7) Lyso PC45
  • 18:1-(d7) Lyso PE2
  • 18:1-(d7) cholesterol ester250
  • C18(plasm)-18:1(d9) PC20
  • 15:0-18:1-(d7) DAG15
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG35
  • d18:1-18:1-(d9) SM20
  • C18(plasm)-18:1(d9) PE5
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μMSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 7μMSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 20μMSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 5μMSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 20μMSDS
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 10μMSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 45μMSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 2μMSDS
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 20μMSDS
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 20μM
    SDS
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 5μMSDS
Vedi tutto (11)
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Xanthofilla from marigold
Sigma-Aldrich
X6250
Xanthofilla
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome