Key Documents
LM6002
Avanti
Cer/Sph Mixture I
Avanti Research - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Sinonimo/i:
Cer/Sph Mixture I, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture I
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Forma fisica
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM6002-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand LM6002
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Cer/Sph Mixture I has been used:
  • as an internal standard in sphingolipid profiling
  • in the preparation of ceramide-phosphoethanolamine extracts
  • for the sphingolipid extraction
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM6002-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Targeted lipid profiling discovers plasma biomarkers of acute brain injury
Sheth SA, et al.
PLoS ONE, 10(6), e0129735-e0129735 (2015)
Quantitation of ceramide phosphorylethanolamines containing saturated and unsaturated sphingoid base cores
Masood MA, et al.
Analytical Biochemistry, 400(2), 259-269 (2010)
A role for ceramides, but not sphingomyelins, as antagonists of insulin signaling and mitochondrial metabolism in C2C12 myotubes
Park M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(46), 23978-23988 (2016)