Documenti fondamentali
LM1302
Avanti
17:0-20:4 PS
Avanti Research - A Croda Brand LM1302, methanol solution
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H79N2O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
815.07
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1302-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand LM1302
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
PVYYHCZONIFDMV-SPTHKXBTSA-N
Descrizione generale
In humans, phosphoserine (PS) is present in the intracellular membranes and grey matter. It is localized to the nuclear envelope, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, outer mitochondrial membranes, plasma membranes and myelin.
Applicazioni
17:0-20:4 PS or 1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine has been used as an internal standard:
  • in lipid extraction from isolated pure mitochondria for mass spectrometry (MS) analysis
  • for lipid quantification/analysis using liquid chromatography (LC)-MS
  • for phospholipid quantification by MS
  • in lysophospholipid acyltransferases (LPLAT) assay
  • in the preparation of total lipid extracts from lysosome samples by tert-butyl methyl ether (MTBE) lipid extraction protocol for analysis by LC-MS
  • for ratiometric quantification of phosphatidylserine (PS) using LC-MS
Azioni biochim/fisiol
Phosphoserine (PS) maintains the nerve cell membrane and myelin sheath. It is found to be associated with cognitive disability in Alzheimer′s disease.
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1302-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Di Ding et al.
Molecular neurobiology, 56(4), 2618-2639 (2018-07-28)
Neurons from the adult central nervous system (CNS) demonstrate limited mRNA transport and localized protein synthesis versus developing neurons, correlating with lower regenerative capacity. We found that deimination (posttranslational conversion of protein-bound arginine into citrulline) undergoes upregulation during early neuronal
Penelope Dimas et al.
eLife, 8 (2019-05-08)
Oligodendrocytes (OLs) support neurons and signal transmission in the central nervous system (CNS) by enwrapping axons with myelin, a lipid-rich membrane structure. We addressed the significance of fatty acid (FA) synthesis in OLs by depleting FA synthase (FASN) from OL
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the