Documenti fondamentali
LM1502
Avanti
17:0-20:4 PI
Avanti Research - A Croda Brand LM1502, methanol solution
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H84NO13P
Numero CAS:
Peso molecolare:
890.13
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1502-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand LM1502
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)58-38(37-57-60(54,55)59-46-44(52)42(50)41(49)43(51)45(46)53)36-56-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-53H,3-10,12,14-16,18,20,
AUAQSQQWFOADLK-AQBZCRPISA-N
Descrizione generale
Phosphatidylinositol (PI) is soluble in water and chloroform/methanol. It is commonly found in animal tissues and bacteria.
Applicazioni
17:0-20:4 PI has been used as an internal standard for:
  • lipid extraction from isolated pure mitochondria by modified Bligh and Dyer method
  • lipid quantitation using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
  • the analysis of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylinositol bisphosphates (PI(3,4)P2 and PI(4,5)P2) by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS)
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1502-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cardiolipin Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
LM6003
Cardiolipin Mix I
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the