LM1900
Avanti
17:0-20:4 PI(3)P
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Confezionamento
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1900-1EA))
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
IOJKXWHTFCVKEI-DOKNWMIYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)