LM1904
Avanti
17:0-20:4 PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1904, powder
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1904
Confezionamento
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1904-1EA))
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Applicazioni
- as an internal standard in liquid chromatography tandem mass spectroscopy (LC-MS/MS) experiments
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS)
- as a standard to measure phosphatidylinositol (4,5)P2 from fibroblasts and brain samples by MS
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)