Documenti fondamentali
330707
Avanti
Standard SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Standard SPLASH LIPIDOMIX per spettrometria di massa, Standard per analisi lipidomica per lipidi del plasma umano in flaconcino singolo
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (330707-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (330707-1EA)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Una scelta di grande effetto in laboratorio: tuffarsi direttamente nella lipidomica con la nostra miscela di lipidi marcati con deuterio di facile impiego. Lo standard SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec include tutte le principali classi di lipidi in rapporti reciproci correlati a quelli del plasma umano, che consentono di aggiungere a ogni campione una semplice soluzione di standard interno. Questa miscela di standard interni è stata sviluppata in collaborazione con Kim Ekroos (Zora Biosciences).
Applicazioni
Lo standard SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec è stato usato:
  • come standard interno per l′analisi della firma nella steatosi epatica non alcolica (NAFLD) su campioni murini e umani
  • come standard interno nella quantificazione dei fosfolipidi da duodeno, fegato e tessuto adiposo per mezzo della cromatografia liquida ultra performante-quadrupolo-spettrometria di massa a tempo di volo (UPLC-Q-Tof-MS)
  • in linee cellulari umane prima dell′analisi dei lipidi tramite analisi con cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS)
Caratteristiche e vantaggi
  • Riduzione dei tempi: standard interni premiscelati.
  • Riduzione dei costi: 1 flaconcino è sufficiente per 100 campioni di plasma.
  • Si forniscono le concentrazioni esatte per l′analisi lipidomica quantitativa.
  • Applicabile a molteplici approcci di MS.
  • Concentrazione di ciascuna classe di lipidi ottimizzata per l′analisi del plasma.
Confezionamento
Fiala sigillata in vetro ambrato da 2 mL (330707-1EA)
Componenti
Lo standard SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec è fornito in 1 mL di metanolo e contiene i componenti qui elencati:
Componenti della miscelaConc. target (μg/mL)
  • 15:0-18:1(d7) PC160
  • 15:0-18:1(d7) PE5
  • 15:0-18:1(d7) PS5
  • 15:0-18:1(d7) PG30
  • 15:0-18:1(d7) PI10
  • 15:0-18:1(d7) PA7
  • 18:1(d7) LPC25
  • 18:1(d7) LPE5
  • 18:1(d7) Col ester350
  • 18:1(d7) MG2
  • 15:0-18:1(d7) DG10
  • 15:0-18:1(d7)-15:0 TG55
  • 18:1(d9) SM30
  • Colesterolo (d7)100
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 160μg/mLSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 30μg/mLSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 10μg/mLSDS
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 7μg/mLSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 5μg/mLSDS
  • 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research - A Croda Brand 791645C 350μg/mLSDS
  • 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research - A Croda Brand 791646C 2μg/mLSDS
  • 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research - A Croda Brand 791647C 10μg/mLSDS
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 55μg/mLSDS
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 30μg/mLSDS
  • 700041Pcholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
Vedi tutto (14)
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
15:0-18:1-d7-15:0 TG Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C
Avanti
791648C
15:0-18:1-d7-15:0 TG
15:0-18:1-d7-PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791638C
15:0-18:1-d7-PE
OxysterolSPLASH™ Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
330700W
OxysterolSPLASH
Cardiolipin Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
LM6003
Cardiolipin Mix I
Cer/Sph Mixture II Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
LM6005
Cer/Sph Mixture II
d5-DG ISTD Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6001
Avanti
LM6001
d5-DG ISTD Mix I
18:1 Chol (D7) ester 25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Avanti
700185M
18:1 Chol (D7) ester
Bobbie-Jo M Webb-Robertson et al.
Analytical chemistry, 92(2), 1796-1803 (2019-11-20)
Advancements in molecular separations coupled with mass spectrometry have enabled metabolome analyses for clinical cohorts. A population of interest for metabolome profiling is patients with rare disease for which abnormal metabolic signatures may yield clues into the genetic basis, as
Diana Széliová et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2088, 119-160 (2020-01-02)
Biomass composition is an important input for genome-scale metabolic models and has a big impact on their predictive capabilities. However, researchers often rely on generic data for biomass composition, e.g. collected from similar organisms. This leads to inaccurate predictions, because
Michal Holčapek et al.
Analytical chemistry, 90(7), 4249-4257 (2018-03-16)
The state-of-art in the lipidomic analysis is summarized here to provide the overview of available sample preparation strategies, mass spectrometry (MS)-based methods for the qualitative analysis of lipids, and the quantitative MS approaches for high-throughput clinical workflows. Major challenges in
Bo Burla et al.
Journal of lipid research, 59(10), 2001-2017 (2018-08-18)
Human blood is a self-regenerating lipid-rich biological fluid that is routinely collected in hospital settings. The inventory of lipid molecules found in blood plasma (plasma lipidome) offers insights into individual metabolism and physiology in health and disease. Disturbances in the
Bernhard Drotleff et al.
Analytical and bioanalytical chemistry (2020-01-17)
Dental plaque is a structurally organized biofilm which consists of diverse microbial colonies and extracellular matrix. Its composition may change when pathogenic microorganisms become dominating. Therefore, dental biofilm or plaque has been frequently investigated in the context of oral health