Documenti fondamentali
791649C
Avanti
18:1-d9 SM
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-oleoyl(d9)-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H72 D9N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
738.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (791649C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (791649C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:1-d9 SM (N-oleoyl(d9)-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine) is a deuterated derivative of 18:1-SM (N-oleoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine). 18:1- SM is a sphingomyelin which is present in aqueous humor. 18:1-SM or oleoyl-sphingomyelin, comprises quaternary ammonium group. 18:1-SM or oleoyl-sphingomyelin due to its miscible property is incapable of sequestering with cholesterol-rich domains.
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Applicazioni
18:1-d9 SM (N-oleoyl(d9)-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine) has been used as an extraction buffer component for lipid isolation from raft and non-raft fractions of synaptic vesicles (SV) from rat brain. It may be used as an internal standard to spike serum lipid extracts for liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS) analysis and ultra-high-performance supercritical fluid chromatography with quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPSFC/QTOF-MS) for signal normalization and quantification of pulmonary artery lipids form porcine.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791649C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ayman J Aljohani et al.
Molecular vision, 19, 1966-1984 (2013-09-27)
To determine the differential profiles of sphingomyelin, sphingoid base, sphingoid base-1-phosphate and ceramide lipid species and their quantitative differences between control and glaucomatous aqueous humor (AQH) derived from human donors. AQH from control and primary open-angle glaucoma donors was collected
John Williams et al.
Bioanalysis, 12(3), 143-158 (2020-02-14)
Aim: Very long chain fatty acids (VLCFAs) have been identified as biomarkers for several peroxisomal disorders necessitating the need for reliable biomarker assays in particular C20, C22, C24, C26 in cerebrospinal fluid (CSF). Until now no absolute quantitation assay for
Michael S Gardner et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1118-1119, 137-147 (2019-04-30)
Progress toward better diagnosis and treatment of lipid metabolism-related diseases requires high throughput approaches for multiplexed quantitative analysis of structurally diverse lipids, including phospholipids (PLs). This work demonstrates a simplified "one-pot" phospholipid extraction protocol, as an alternative to conventional liquid-liquid
Chuchu Wang et al.
Nature communications, 11(1), 1531-1531 (2020-03-27)
Vesicle associated membrane protein 2 (VAMP2/synaptobrevin2), a core SNARE protein residing on synaptic vesicles (SVs), forms helix bundles with syntaxin-1 and SNAP25 for the SNARE assembly. Prior to the SNARE assembly, the structure of VAMP2 is unclear. Here, by using