LM6001
Avanti
d5-DG ISTD Mix I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6001
Sinonimo/i:
d5-DG ISTD Mix I, d5-DG Internal Standard Mixture I, ttoluene:methanol (1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM6001-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6001
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3