Documenti fondamentali
W320501
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate, Sulfuryl acetate, Sulfurol acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.24
Numero FEMA:
3205
Numero CE:
N° CoE:
11620
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.015
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
meaty
Stringa SMILE
CC(=O)OCCc1scnc1C
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-6-8(12-5-9-6)3-4-11-7(2)10/h5H,3-4H2,1-2H3
CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate is one of the key flavor compounds in indocalamus leaf.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Study on creation of an indocalamus leaf flavor.
Guangyong ZHU & Xiad Z.
Food Sci. Technol. null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W320501-100G
W320501-1KG-K4061837820106
W320501-5KG
W320501-100G-K4061837820090
W320501-1DRUM-K
W320501-1KG
W320501-5KG-K4061837528200
W320501-SAMPLE
W320501-SAMPLE-K4061837528217