W378704
2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol
mixture of cis and trans, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-methyloxolane-3-thiol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
160-168 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; sulfurous
Stringa SMILE
CC1OCCC1S
InChI
1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3
DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Taste at 0.1-0.5 ppm
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W378704-1KG | |
W378704-SAMPLE | |
W378704-100G | |
W378704-100G-K | 4061837820816 |
W378704-1KG-K | 4061837537394 |
W378704-25G | |
W378704-25G-K | 4061837820823 |
W378704-SAMPLE-K | 4061837820830 |