W203807
Allyl phenoxyacetate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2-propenyl phenoxyacetate, Allyl 2-phenoxyacetate, prop-2-enyl 2-(phenoxy)acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
265-266 °C (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; pineapple; sweet
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In situ synthesis of a monolithic material with multi-sized pores and its chromatographic properties for the separation of intact proteins from human plasma.: The study discusses the development of a new chromatographic material that improves protein separation, which is crucial for biochemical analysis and diagnostics (Lan et al., 2019).
- The effects of vehicles on the human dermal irritation potentials of allyl esters.: This investigation focuses on the dermal irritation potential of allyl esters, including allyl phenoxyacetate, and the impact of different vehicles on irritation levels, relevant for developing safer personal care products (Politano et al., 2006).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W203807-10KG-K | |
W203807-1KG-K | 4061837489488 |
W203807-5KG | |
W203807-5KG-K | 4061837529290 |
W203807-10KG | |
W203807-1KG | |
W203807-SAMPLE | |
W203807-SAMPLE-K | 4061837529306 |