W331309
4-Methyl-5-vinylthiazole
≥97%, FG
Sinonimo/i:
5-ethenyl-4-methyl-1,3-thiazole, Vinyl sulfurol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cocoa; musty; vegetable; nutty
Stringa SMILE
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Safety and efficacy of the feed additive 4-methyl-5-vinylthiazole [15.018] belonging to chemical group 29 for all animal species (FEFANA asbl): This study evaluates the safety and efficacy of 4-Methyl-5-vinylthiazole as a feed additive, showcasing its applications in veterinary nutrition and its potential as a chemical intermediate in various industrial applications (EFSA Panel, 2023).
- Study on the influences of two thiazole flavor ingredients on Cu corrosion caused by chloride ion: This paper explores the effects of thiazole compounds, including 4-Methyl-5-vinylthiazole, on metal corrosion, providing insight into its potential uses in materials science and its role as an organic synthesis intermediate in creating corrosion inhibitors (Mo et al., 2017).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W331309-1KG-K | 4061837890444 |
W331309-25G | |
W331309-SAMPLE-K | 4061837535628 |
W331309-100G | |
W331309-100G-K | 4061837890437 |
W331309-1KG | |
W331309-25G-K | 4061837890451 |
W331309-SAMPLE |