Documenti fondamentali
W357804
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, mixture of cis and trans
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-tropical oxathiane, Tropathiane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.28
Numero FEMA:
3578
N° CoE:
11540
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
16.030
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4800 (lit.)
P. ebollizione
218-220 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; tropical
Stringa SMILE
CCCC1CCOC(C)S1
InChI
1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane (mixture of cis and trans) is the key sulfur-containing aroma and flavor compound of yellow passion fruit.
Applicazioni
  • Evolution and Correlation of cis-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Varietal Thiols, and Acetaldehyde during Fermentation of Sauvignon blanc Juice.: This research highlights the development and interaction of cis-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane with varietal thiols and acetaldehyde in Sauvignon blanc during fermentation, emphasizing its impact on the wine′s aroma profile (Wang et al., 2020).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Identification of new sulfur-containing volatiles in yellow passionfruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Engel KH & Tressl R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(12), 2249-2252 (1991)
Identification and synthesis of two new organic sulfur compounds from the yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Winter M, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(5), 1613-1620 (1976)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W357804-1KG
W357804-1KG-K4061837820663
W357804-SAMPLE
W357804-100G
W357804-100G-K4061837820656
W357804-25G
W357804-25G-K4061837820670
W357804-SAMPLE-K4061837536892