W281107
Octyl octanoate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Octyl caprylate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
307 °C (lit.)
Punto di fusione
−18 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coconut; oily; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-18-16(17)14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
DJNTZVRUYMHBTD-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?