249599
Dioctyl ether
99%
Sinonimo/i:
Octyl ether
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
286-287 °C (lit.)
Punto di fusione
−7.6 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
NKJOXAZJBOMXID-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 11nm-sized monodisperse iron nanoparticles
- cobalt ferrite nanocrystals with a particle diameter of 6nm
- CoPt-polymer nanostructured composites
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?