234311
Squalane
96%
Sinonimo/i:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as solvent in the synthesis of Europium dibenzoylmethide triethylammonium, brightest known triboluminescent (TL) material
- as lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?