Key Documents
262005
Sigma-Aldrich
Cloruro esammino di rutenio(III)
98%
Sinonimo/i:
Hexaammineruthenium trichloride
About This Item
Formula condensata:
[Ru(NH3)6]Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
InChI
1S/3ClH.6H3N.Ru/h3*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
La coppia esamminorutenio III/II (HexRu(III)|HexRu(II)) è una coppia redox elettrochimica utilizzata diffusamente in virtù della sua reversibilità chimica ed elettrochimica.
Applicazioni
Il cloruro di esaamminorutenio(III) può essere usato come precursore per:
  • la preparazione del catalizzatore Ru/Al2O3 per l′idrogenazione con CO2.
  • la preparazione di complessi bimetallici ([Ru(NH3)6][Ag(CN)2]3·2H2O).
  • La sintesi del cloruro di cloropentamminorutenio(III).
Per impieghi su piccola scala o ad alto rendimento, il prodotto è disponibile anche come ChemBeads (932183)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Juan Yao et al.
The Analyst, 142(21), 4116-4123 (2017-10-11)
An isothermal, enzyme free, ultra-specific and ultra-sensitive protocol for electrochemical detection of miRNAs is proposed based on the toehold-mediated strand displacement reaction (SDR) and non-enzymatic catalytic hairpin reaction (CHA) recycling. The SDR was first triggered only in the presence of
Measurement of the diffusion coefficients of [Ru (NH3) 6] 3+ and [Ru (NH3) 6] 2+ in aqueous solution using microelectrode double potential step chronoamperometry.
Wang Y, et al,
Journal of Electroanalytical Chemistry, 652(1-2), 13-17 (2011)
Qian Yang et al.
Nanoscale, 9(46), 18523-18528 (2017-11-23)
A molecular check valve is a nanomachine that enables unidirectional molecular transport. In this work, we report a novel molecular check valve fabricated by asymmetric modification of a silica nanoporous membrane (SNM) consisting of parallel nanochannels with a diameter of
Daniel Martín-Yerga et al.
Analytica chimica acta, 981, 24-33 (2017-07-12)
In this work, we report a simple and yet efficient stencil-printed electrochemical platform that can be integrated into the caps of sample containers and thus, allows in-field quantification of Cd(II) and Pb(II) in river water samples. The device exploits the
Binuclear complexes of ruthenium ammines.
Creutz C and Taube H
Journal of the American Chemical Society, 95(4), 1086-1094 (1973)