Documenti fondamentali
734578
Sigma-Aldrich
Ruthenium iodide
anhydrous, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I3Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
590 °C (dec.)
Stringa SMILE
I[Ru](I)I
InChI
1S/3HI.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
LJZVDOUZSMHXJH-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.