07379
Aminoferrocene
for HPLC derivatization, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
eta5-(1-Aminocyclopentadienyl)(cyclopentadienyl)iron(II), Fc-NH2, Ferrocenylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
98.0-102.0% (NT)
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C]1[C][C][C][C]1.[C]2[C][C][C][C]2.[Fe]
InChI
1S/C5H6N.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,6H2;1-5H;
JETZZOFQXXBFDQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?