Key Documents
725242
Sigma-Aldrich
Bromoferrocene
Sinonimo/i:
1-Bromoferrocene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrFe
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
26-32 °C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H4Br.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H;1-5H;
RFYQCXFGACWJED-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)