244023
Potassium hexacyanoferrate(III)
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.05%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be employed as an oxidizing agent during the fabrication of glucose conductometric biosensor.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Composites