主要文件
70174
Millipore
肉蛋白胨、消化物
suitable for microbiology
别名:
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于牛肉
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
bovine skeletal muscle
品質等級
形狀
powder
成份
total nitrogen (N), ≥10%
燃燒殘留物
≤12%
損耗
≤6% loss on drying
pH值
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
應用
food and beverages
microbiology
適合性
Streptococcus spp.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
本品由胃蛋白酶部分消化水解获得。可用于多种微生物的常规培养。USP 指定将本品用于无菌试验,推荐用于链球菌的培养和产硫化氢微生物的检测。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)