Key Documents
1.07224
Millipore
肉蛋白胨
peptic digested, granulated, suitable for microbiology
别名:
肉蛋白胨, 蛋白酶蛋白胨,肉水解液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
293-426-3
生物源
animal
品質等級
化驗
10.0-16.0% amino-nitrogen basis (purity)
形狀
medium granules
包裝
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
儲存條件
(Store dry and tightly closed)
顏色
beige
pH值
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
溶解度
1500 g/L
體積密度
290 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
肉蛋白胨在工业微生物学中得到广泛应用,可用作大规模发酵过程中微生物生长的营养源。肉蛋白胨是通过肉类消化获得的水溶性蛋白质水解物,用作微生物培养基的营养源。它提供多种营养成分,包括氨基酸、维生素、矿物质和肽,为各种微生物的生长提供支持。它适用于需要复杂营养源的苛养、异养微生物的培养。
應用
肉蛋白胨常用作许多微生物培养基的成分,用于各种药物、环境、食品和饮料样品中细菌、酵母和霉菌的生长和鉴定。肉蛋白胨的高含硫量使其适用于检测产硫化氢的细菌。
特點和優勢
我们的颗粒培养基:
  • 更安全- 显著减少毒性和过敏原物质吸入,从而产生极少的过敏反应。操作工具和环境污染更少。
  • 准确 - 即使在潮湿或温暖条件下也无需分离部件和夹具,确保获取具有更高性能和准确性的一致产品。
  • 快速- 在水中快速均匀的溶解。
  • 更简单- 由于流动性能更忧,更容易处理和称重 培养基不会粘附在烧杯或容器上。
  • 可靠 - 即使用少量培养基成分也能均匀分布,确保高重现性。
分析報告
外观:浅棕褐色颗粒。
鉴别:通过测试
总氮(N)(凯氏定氮法):11.0-10.7%
氨基氮(以N计):3.0-3.2 %
pH值(5%;水):6.5 - 7.5
亚硝酸盐(NO₂):通过测试
硫酸灰分(800 °C): ≤ 15.0 %
干燥失重(105 °C): ≤ 6.0%
微生物学适用性:通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3