主要文件
1.11931
Millipore
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, 12-14% Nitrogen, 3.0-5.0% Amino
别名:
胰蛋白胨发酵级, 酪蛋白胨胰蛋白胨
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
293-428-4
NACRES:
NA.74
产品名称
胰蛋白胨发酵级, for biotechnology Fermtech®
生物源
bovine milk
品質等級
化驗
12-14% amino-nitrogen basis (purity)
形狀
powder
製造商/商標名
Fermtech®
pH值
6.7-7.7
溶解度
800 g/L
體積密度
490 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
来自酪蛋白的蛋白胨(胰蛋白胨)是酪蛋白的胰酶消化物,可用作培养基中的氮、维生素和矿物质源。它支持需要复杂营养和不需要复杂营养的微生物的生长。由于其高色氨酸浓度,它也可用于吲哚生产。它被用作营养培养基的添加剂,用于毒素、疫苗、酶和其它生物产品的生产。
應用
来自酪蛋白的蛋白胨(胰蛋白胨)用于检测乳制品、饮用水和废水以及抗生素测试培养基中的细菌。
分析報告
外观:浅黄色至浅棕褐色颗粒。
同一性:通过测试
总氮(N)(凯氏定氮法):12.0-10.7%
氨基氮(以N计):3.0-3.2 %
pH值(5%;水):6.7-7.5
硫酸灰(800 °C): ≤ 15 %
干燥失重(105 °C): ≤ 6 %
法律資訊
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1