主要文件
70176
Millipore
Gelatin Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥15% Total N, ≥2.2% Amino
别名:
蛋白胨 来源于动物胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
产品名称
明胶蛋白胨,胰腺消化, suitable for microbiology
生物源
Porcine bone
Porcine hide
品質等級
形狀
powder
成份
total nitrogen (N), ≥15%
氮分析
, ≥2.2 AN:TN ratio
燃燒殘留物
≤10%
損耗
≤6.0% loss on drying
pH值
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
應用
food and beverages
microbiology
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
动物蛋白的胰消化物,具有高含量的脯氨酸和少量的含硫氨基酸。采用了猪明胶粉(因此不用于 BSE / TSE 病领域)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)