1623580
USP
Sucrose Diacetate Hexaisobutyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α-D-Glucopyranoside, 6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2-methyl-1- oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-Acetate 2,3,4-tris(2-methylpropanoate)
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
sucrose
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)