128201
N-Ethyl-o-crotonotoluidide
97%
Sinonimo/i:
N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
predominantly trans
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble
methanol: soluble
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?