NIST742
Alumina
NIST® SRM® 742, reference point
Sinonimo/i:
Aluminum oxide, Alumina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 10 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
2040 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Aluminum oxide(Al2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)