Documenti fondamentali
C70606
Sigma-Aldrich
4-Chlororesorcinol
98%
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
147 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Burcu Bekdeşer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(46), 11109-11115 (2014-11-05)
Hypochlorous acid (HOCl) is an important reactive oxygen species (ROS) and non-radical and is taking part in physiological processes concerned with the defense of the organism, but there has been limited information regarding its scavenging by polyphenols. This study was