PHR2792
Potassium Sucrose Octasulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Sucrose octasulfate potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001275
traceable to USP 1551150
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
sucrose
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@@](O[C@@H]([C@H]1O[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-])(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O[S](=O)(=O)[O-])O[S](=O)(=O)[O-])O[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C12H22O35S8.8K/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;;;;;;;;/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;;;/m1......../s1
XISWAUUBQBEDFB-QRDGSJRXSA-F
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)