T8660
Monoclonal Anti-β-Tubulin III antibody produced in mouse
clone SDL.3D10, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SDL.3D10, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
bovine, rat, human, boar
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:400 using a rat brain extract
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
rat ... Tubb3(246118)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Immunocytochemistry.
- Flow cytometry.
- Immunoblotting.
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.