T5076
Anti-β-Tubulin Isotype III antibody, Mouse monoclonal
clone SDL.3D10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SDL.3D10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, boar, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rat brain extract
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3