Documenti fondamentali
CBL412X
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-tubulina β-III, clone TU-20, coniugato con Alexa Fluor488
clone TU-20, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TU-20, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, pig, bovine, primate, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
Descrizione generale
La tubulina è uno dei numerosi membri di una piccola famiglia di proteine globulari che polimerizzano a formare strutture citoscheletriche chiamate microtubuli. I membri più comuni della famiglia delle tubuline sono la α-tubulina e la β-tubulina. I dimeri di tubulina, tipicamente composti da subunità di α- e β-tubulina, si assemblano formare grandi polimeri chiamati microtubuli. β-III tubulina è una subunità particolare dei microtubuli che risulta essere espressa quasi esclusivamente nei neuroni. A causa del suo pattern di espressione peculiare, la β-III tubulina è spesso usata come marcatore per distinguere le cellule neuronali dalle altre cellule cerebrali, come quelle gliali che non la esprimono. β-III tubulina serve anche come marcatore della architettura del citoscheletro, dato che si trova prevalentemente nelle estensioni neuritiche.
Specificità
La reattività con altre specie non è stata determinata.
Questo anticorpo reagisce con la porzione C-terminale dell′isoforma beta-III della tubulina, nota per essere specifica dei neuroni. Non identifica la beta tubulina presente nelle cellule gliali.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 5-10 µg/mL su tessuto cerebrale congelato.
Malgrado questo anticorpo coniugato funzioni sia nei saggi di Western blotting che di immunoprecipitazione, se queste sono le applicazioni principali si consiglia di ricorrere al prodotto con N° Cat. CBL412.
Sarà cura dell′utente finale stabilire la concentrazione di lavoro ottimale.
Rivela la tubulina β-III con questo anticorpo anti-tubulina β-III, clone TU-20, coniugato con Alexa Fluor488, convalidato per i saggi di IC, IF, WB, IH & IP.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo di neuroni & e neurofilamenti
Qualità
Valutata di routine mediante immunocitochimica su neuroni corticali.
Saggio immunocitochimico: questo anticorpo alla diluizione 1:250 ha permesso di rivelare la β-III tubulina in colture di cellule corticali di ratto.
Descrizione del bersaglio
50 kDa
Stato fisico
Immunoglobulina purificata in tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, contenente azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricezione a 2-8°C.
Risultati analitici
Controllo
Cellule di corteccia di ratto.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Courtney M Tate et al.
PloS one, 10(4), e0125697-e0125697 (2015-04-29)
Bone morphogenetic proteins (BMPs), members of the TGF-β superfamily, have numerous biological activities including control of growth, differentiation, and vascular development. Using an in vitro co-culture endothelial cord formation assay, we investigated the role of a BMP7 variant (BMP7v) in