Documenti fondamentali
AB15708A4
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-beta III tubulina, coniugato con Alexa Fluor 488 | AB15708A4
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta, 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descrizione generale
La tubulina è uno dei numerosi membri di una piccola famiglia di proteine globulari che polimerizzano a formare strutture citoscheletriche chiamate microtubuli. I membri più comuni della famiglia delle tubuline sono la α-tubulina e la β-tubulina. I dimeri di tubulina, tipicamente composti da subunità di α- e β-tubulina, si assemblano formare grandi polimeri chiamati microtubuli. La β-III tubulina è una subunità caratteristica dei microtubuli che risulta espressa quasi esclusivamente nei neuroni. A causa del suo pattern di espressione peculiare, la β-III tubulina è spesso usata come marcatore per distinguere le cellule neuronali dalle altre cellule cerebrali, come quelle gliali che non la esprimono. La β-III tubulina viene inoltre utilizzata come marcatore dell′architettura cellulare in quanto si localizza principalmente a livello dei prolungamenti del neurite.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la beta-III tubulina.
Immunogeno
Peptide lineare sintetico corrispondente alla beta-III tubulina umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato usato con successo su tessuto cerebrale di topo adulto.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo di neuroni & e neurofilamenti
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica su cellule di corteccia cerebrale di ratto E18.
Immunocitochimica: una diluizione 1:400 di questo anticorpo ha rilevato la beta-III tubulina in cellule di corteccia cerebrale di ratto E18.
Descrizione del bersaglio
Calcolato a 50 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio coniugato ad Alexa Fluor 488 in PBS con azoturo di sodio allo 0,1% e BSA 15 mg/mL.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule di corteccia cerebrale di ratto, E18
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Jianzhang Hu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(1), 16-25 (2019-01-03)
To investigate the contribution and mechanism of miRNAs and autophagy in diabetic peripheral neuropathy. In this study, we used streptozotocin (STZ)-induced type I diabetes C57 mice as animal models, and we detected the expression of miR-34c and autophagic intensity in
Zhenzhen Zhang et al.
Molecular vision, 24, 274-285 (2018-04-13)
To investigate the effect and mechanism of proresolving lipid mediator resolvin D1 (RvD1) on the corneal epithelium and the restoration of mechanical sensation in diabetic mice. Type 1 diabetes was induced in mice with intraperitoneal streptozocin injections. The healthy and
Emily R Aurand et al.
Stem cell research, 12(1), 11-23 (2013-10-22)
Hydrogels provide a unique tool for neural tissue engineering. These materials can be customized for certain functions, i.e. to provide cell/drug delivery or act as a physical scaffold. Unfortunately, hydrogel complexities can negatively impact their biocompatibility, resulting in unintended consequences.
Teresa Coccini et al.
Current protocols, 2(4), e423-e423 (2022-04-27)
Neurotoxicity (NT) testing for regulatory purposes is based on in vivo animal testing. There is general consensus, however, about the need for the development of alternative methodologies to allow researchers to more rapidly and cost effectively screen large numbers of
Shenglan Wang et al.
The European journal of neuroscience, 53(6), 1691-1704 (2020-11-26)
Neural precursor cell-expressed developmentally downregulated protein 4-2 (Nedd4-2) is a member of the E3 ubiquitin ligase family that is highly expressed in sensory neurons and involved in pain modulation via downregulation of ion channels in excitable membranes. Ubiquitination involving Nedd4-2