T3952
Anti-β-Tubulin III Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-Tuj 1
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-β-Tubulin III antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descrizione generale
Anti-tubulin antibodies are useful to study the localization of tubulin proteins. Anti-β-Tubulin III antibody is specific for β-Tubulin III in humans.
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?