T4026
Monoclonal Anti-β-Tubulin antibody produced in mouse
clone TUB 2.1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-β-Tubulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TUB 2.1, monoclonal
PM
antigen 55 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
Convalida avanzata
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using human or chicken fibroblast cell extract
Isotipo
IgG1
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
Descrizione generale
Monoclonal Anti-b-Tubulin (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma TUB 2.1 produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from a mouse immunized with purified rat brain tubulin.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- Immunoblotting
- Immunofluorescence Analysis
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.