Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
T5168
Sigma-Aldrich
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, B-5-1-2
Sinonimo/i:
Alpha Tubulin Antibody Sigma, Anti Tubulin Sigma, Tubulin Antibody Sigma, Tubulin Antibody Sigma - Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anti-α-tubulina monoclonale, ascites fluid, clone B-5-1-2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B-5-1-2, monoclonal
PM
antigen ~50 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
Convalida avanzata
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:4,000 using human fibroblast cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Descrizione generale
Il gene che codifica per TUBA4A (tubulina α 4a) nell'uomo mappa sul cromosoma 2q35. Il gene codifica un membro della famiglia delle a-tubuline e contiene 448 amminoacidi. TUBA4A appartiene alla sottofamiglia della tubulina, che è il principale elemento costitutivo dei microtubuli. La subunità α della tubulina ha un peso molecolare di 50.000.
L′anti-α-tubulina monoclonale (isotipo IgG1 di topo) viene ricavata dall′ibridoma B-5-1-2 prodotto mediante la fusione di cellule di mieloma di topo e splenociti di un topo immunizzato. La tubulina è il principale elemento costitutivo dei microtubuli.
Specificità
L'anticorpo monoclonale anti-alfa-tubulina riconosce un epitopo all'estremità C-terminale dell'isoforma α-tubulina in vari organismi.
Riconosce un epitopo situato in corrispondenza dell′estremità C-terminale dell′isoforma della α-tubulina in una varietà di organismi.
Immunogeno
Filamenti resistenti al sarkosyl ricavati da assonimi di sperma di Strongylocentrotus purpuratus (riccio di mare).
Applicazioni
L′anticorpo anti-α-tubulina monoclonale prodotto nel topo è stato utilizzato:
  • Nell′analisi con immunofluorescenza
  • Nella metodica Western blot/immunofissazione
  • Per le cellule immunomarcate nella microscopia elettronica
Azioni biochim/fisiol
La mutazione della tubulina α 4a (TUBA4A) è associata alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
α-tubulina è un′importante regolatrice delle proteine citoscheletriche. Media le fasi di sviluppo cellulare, quali la proliferazione, la migrazione e la segnalazione, e mantiene inoltre la forma della cellula. α-tubulina controlla il trafficking, la trasduzione del segnale e la tensegrità cellulare mediata dai microtubuli. La proteina codificata è associata allo sviluppo e alla progressione del cancro. α-tubulina acetilata mostra proprietà metastatiche potenziate nel cancro della mammella. La mutazione in TUBA4A è associata allo sviluppo di vari tipi di cancro, quali il cancro orale, il cancro della mammella, il cancro rettale, il cancro polmonare e il cancro della prostata. Inoltre, la variazione in TUBA4A conduce alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) sporadica.
I microtubuli fungono da elementi strutturali e mobili nella mitosi, nel trasporto intracellulare, nel movimento flagellare e nel citoscheletro.
La tubulina α media la formazione dei polimeri delle proteine citoscheletriche. È necessaria per il ciclo cellulare e controlla il movimento e la segnalazione cellulari. La tubulina α è nota anche per la sua capacità di mantenere la forma delle cellule. È una parte attiva dell′oncogenesi e della progressione di diversi tipi di cancro. La tubulina α sottoposta a modifiche post-traduzionali governa le funzioni dei microtubuli, incluso il traffico delle cellule e la tensegrità cellulare.
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
Per l′uso continuo, conservare a 2-8 °C al massimo per un mese. Se si desidera prolungare la conservazione, la soluzione può essere congelata in aliquote di lavoro. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento e la conservazione in freezer “frost free”. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugarla per chiarificarla prima dell′uso.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Florian Sonthonnax et al.
Scientific reports, 9(1), 12171-12171 (2019-08-23)
Phosphoprotein (P) and matrix protein (M) cooperate to undermine the immune response to rabies virus (RABV) infections. While P is involved in the modulation of the Jak-Stat pathway through the cytoplasmic retention of interferon (IFN)-activated STAT1 (pSTAT1), M interacts with
TUBA4A gene analysis in sporadic amyotrophic lateral sclerosis: identification of novel mutations.
Pensato V, et al.
Journal of Neurology, 262(5), 1376-1378 (2015)
Centrosomes split in the presence of impaired DNA integrity during mitosis.
Hut HM
Molecular and Cellular Biology, 14(5), 1993-2004 (2003)
Increased expression of αTubulin is associated with poor prognosis in patients with pancreatic cancer after surgical resection
Lin C, et al.
Oncotarget, 7(37), 60657-60657 (2016)
Zhixiong Dong et al.
International journal of medical sciences, 16(8), 1132-1141 (2019-09-17)
Ribosomal biogenesis is responsible for protein synthesis in all eukaryotic cells. Perturbation of ribosomal biogenesis processes can cause dysfunctions of protein synthesis and varieties of human diseases. In this study, we examine the role of RPL15, a large ribosomal subunit
Articoli
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.