Documenti fondamentali
MABT205
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-α-tubulina, clone DM1A
clone DM1A, from mouse
Sinonimo/i:
Tubulin alpha-1 chain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
La tubulina è uno dei principali componenti del citoscheletro. É caratterizzata da una struttura a eterodimero composta da catene alfa e beta intersecate tra loro. Come altre proteine citoscheletriche, la tubulina va incontro a modifiche dinamiche mediate dal legame e dal rilascio di GDP/GTP e che variano in funzione del contesto cellulare, nonché modificazioni post-traduzionali. La tubulina è essenziale per il trasporto intracellulare e per la mitosi.
Immunogeno
Microtubuli nativi da cervello di pollo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare la α-tubulina in cellule NIH/3T3, A431.
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:10.000 di un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la α-tubulina in tessuto cerebrale umano normale, tessuto ippocampale di ratto normale e tessuto di cervelletto di ratto normale.
Questo anticorpo anti-α-tubulina, clone DM1A, è stato convalidato per la rivelazione di tale proteina nelle analisi di Western blotting, ICC e IHC.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Qualità
Valutata con metodica Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,01 µg/mL ha permesso di rivelare la α-tubulina in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 60 kDa. Uniprot indica un peso molecolare a circa 46 kDa, che può però essere maggiore a causa di modificazioni post-traduzionali. In alcuni lisati, questa proteina è stata osservata a circa 55 kDa (Saugstad, J. A., et al. (2002). J. Neurochem. 80(6):980-988).
Linkage
Sostituisce: 04-1117
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Shanshan Zhao et al.
Experimental & molecular medicine, 51(7), 84-84 (2019-07-25)
Focal cortical dysplasia type II (FCDII) is a cerebral cortex malformation characterized by local cortical structure disorganization, neuronal dysmorphology, and refractory epilepsy. Brain somatic mutations in several genes involved in the PI3K/AKT/mTOR pathway are associated with FCDII, but they are
Noelia Prieto-Martínez et al.
Reproduction, fertility, and development, 28(6), 663-672 (2014-12-09)
Aquaporins (AQPs) are integral membrane water channels that allow transport of water and small solutes across cell membranes. Although water permeability is known to play a critical role in mammalian cells, including spermatozoa, little is known about their localisation in
Yiru Jiang et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 27, 246-258 (2022-11-03)
Fragile X syndrome (FXS) is caused by the loss of the fragile X messenger ribonucleoprotein 1 (FMRP) encoded by the FMR1 gene. Gene therapy using adeno-associated virus (AAV) to restore FMRP expression is a promising therapeutic strategy. However, so far
Laurent Jullien et al.
Nucleic acids research, 41(2), 900-911 (2012-11-30)
Telomeres cap the ends of chromosomes and regulate the replicative life span of human somatic cells. Telomere function is lost upon critical shortening and a p53-dependent checkpoint that detects altered telomere states at the G1/S transition was proposed to act
Trevor M Morey et al.
The Journal of biological chemistry, 290(18), 11443-11454 (2015-04-02)
Hyperthermia is a proteotoxic stress that is lethal when exposure is extreme but also cytoprotective in that sublethal exposure leads to the synthesis of heat shock proteins, including HSP70, which are able to inhibit stress-induced apoptosis. CDK5 is an atypical