T5326
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone GTU-88, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Tubulin Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody (purified from hybridoma cell culture)
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GTU-88, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using HeLa cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of chicken fibroblasts
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Western blot analysis
- Immunohistochemistry
- Immunocytology
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3