M2320
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone AP-20, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, Anti-Microtubule Associated Protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AP-20, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
apparent mol wt 280 kDa
Reattività contro le specie
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-3 μg/mL using rat brain preparation or rat cerebral cortex extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2