Documenti fondamentali
H3663
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-HA, monoclonale murino
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anticorpo monoclonale Anti-HA, Anti-HA, Anti-emoagglutinina dell’influenza
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.56
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HA-7, monoclonal
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 1.0-2.0 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2.0 μg
western blot: 0.25-1 μg/mL
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
L′emoagglutinina (HA) è una glicoproteina presente nella membrana del virus dell′influenza. L′HA esiste in forma di trimero e ogni monomero possiede un sito di legame recettoriale sulla punta della propria membrana. L′evento di glicosilazione dell′HA si verifica nel reticolo endoplasmatico. La regione della testa contenente il sito di legame recettoriale dell′HA è variabile. L′anticorpo anti-HA monoclonale di topo Clone HA-7 riconosce l′emoagglutinina (HA) del virus dell′influenza umana, nota come HA-tag. Il prodotto reagisce con le proteine di fusione espresse nella posizione N-terminale o C-terminale marcate con HA.
Specificità
L′anticorpo riconosce le forme native come quelle denaturate-ridotte delle proteine marcate con HA ed è reattivo con le proteine di fusione marcate con HA N- o C-terminale in E. coli o in cellule di mammifero.
Immunogeno
peptide sintetico corrispondente a un frammento dell′emoagglutinina (HA) del virus dell′influenza umana noto come HA-tag, coniugato con KLH
Applicazioni
L′anticorpo anti-HA monoclonale prodotto nel topo è stato utilizzato:
  • nell′immunofissazione
  • nell′immunocitochimica
  • nell′immunoprecipitazione
Azioni biochim/fisiol
L′emoagglutinina (HA) si lega agli acidi ed è essenziale per l′inizio dell′infezione virale. È il principale bersaglio per la produzione del vaccino antinfluenzale. L′HA è l′antigene dominante contro cui viene provocata la risposta immunitaria umorale. Lo sviluppo dei vaccini prevede la produzione di un anticorpo specifico per la regione variabile della testa e la regione conservata dello stelo. Gli anticorpi anti-stelo e anti-testa possono entrambi determinare una funzione protettiva contro l′influenza.
Stato fisico
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente l′1% di BSA e 15 mM di azoturo di sodio come conservante.
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Evaluation of pre-existing anti-hemagglutinin stalk antibody as a correlate of protection in a healthy volunteer challenge with influenza A/H1N1pdm virus
Park JK, et al.
mBio, 9(1), e02284-e02217 (2018)
Expanded polyglutamine-containing N-terminal huntingtin fragments are entirely degraded by mammalian proteasomes
Juenemann K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(38), 27068-27084 (2013)
The receptor-binding domain of influenza virus hemagglutinin produced in Escherichia coli folds into its native, immunogenic structure
DuBois RM, et al.
Journal of Virology, 85(2), 865-872 (2011)
Influenza hemagglutinin and neuraminidase membrane glycoproteins
Gamblin SJ and Skehel JJ
The Journal of Biological Chemistry, 285(37), 28403-28409 (2010)
A newly cloned ClC-3 isoform, ClC-3d, as well as ClC-3a mediates Cd2+-sensitive outwardly rectifying anion currents
Okada T, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 33(3), 539-556 (2014)