Key Documents
M4439
Sigma-Aldrich
Anticorpi anti-c-Myc, monoclonali, murini
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-c-Myc
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.56
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
62 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Descrizione generale
L′anticorpo monoclonale murino anti-c-MYC riconosce un epitopo localizzato in una sequenza (EQKLISEEDL) del prodotto dell′oncogene umano c-myc.
c-Myc (omologo di v-myc oncogene aviario di mielocitomatosi virale) è un fattore di trascrizione codificato dal gene MYC. È stato descritto per la prima volta come un oncogene retrovirale aviario. Appartiene alla famiglia dei fattori di trascrizione che sono caratterizzati dalla regione basica elica giro elica/cerniera di leucine. Insieme con N-Myc e L-Myc forma la famiglia di proto-oncogeni MYC. Forma un eterodimero con MAX che si lega con sequenze E-box/CACGTG sul DNA. Questo gene è localizzato sul cromosoma umano 8q24.
Immunogeno
peptide sintetico della proteina umana p62c-Myc
Applicazioni
L′anticorpo monoclonale Anti-c-Myc prodotto nel topo si presta a immunoprecipitazione, immunoblotting, ELISA, immunofluorescenza, microchip e microscopia elettronica. Inoltre è stato usato per la Immuno Precipitazione con Cromatina (ChIP)
Azioni biochim/fisiol
L′omologo v-myc oncogene virale aviario di mielocitomatosi appartiene alla famiglia MYC. Se queste proteine hanno un′espressione troppo alta possono causare rotture nei doppi filamenti DNA (DSB) e instabilità del genoma. Questo fattore di trascrizione MYC contribuisce a regolare RNA lunghi non codificanti (IncRNA) che sono stati implicati nel caso di proliferazione di cellule cancerogene e nella genesi di tumori. La sua eccessiva espressione è stata inoltre associata a vari cancri e in particolare a linfomi a cellule B. Una accresciuta espressione di c-MYC ha un effetto negativo sulla possibilità per linfomi a cellule B di presentare funzionalmente antigeni/peptidi a cellule T CD4+ . Questa proteina comporta effetti di soppressione in diversi stadi critici nella presentazione di antigeni. È associato col linfoma di Burkitt e un gruppo di linfomi diffusi a grandi cellule B (DLBCL).
Stato fisico
Soluzione in tampone fosfato salino 0,01 M, pH 7,4, contenente 15 mM di azoturo di sodio.
Nota sulla preparazione
Diluizione di lavoro: 1:5000
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Željka Škunca et al.
Acta medica Croatica : casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti, 68(3), 299-305 (2015-05-29)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is classified as lymphoma and various entities using the gene expression of proteins are classified into three groups. The aim of this study was to clarify the clinical, biological, immunophenotypic and cytogenetic features of DLBCL
Taewan Kim et al.
Journal of the National Cancer Institute, 107(4), doi:10-doi:10 (2015-02-11)
The functions of long noncoding RNAs (lncRNAs) have been identified in several cancers, but the roles of lncRNAs in colorectal cancer (CRC) are less well understood. The transcription factor MYC is known to regulate lncRNAs and has been implicated in
Susanna Ambrosio et al.
Mutation research, 774, 6-13 (2015-03-17)
Although it is established that when overexpressed, the MYC family proteins can cause DNA double-stand breaks (DSBs) and genome instability, the mechanisms involved remain unclear. MYC induced genetic instability may result from increased DNA damage and/or reduced DNA repair. Here
Mirjana Macvanin et al.
Journal of bacteriology, 194(22), 6046-6055 (2012-09-04)
Some unidentified RNA molecules, together with the nucleoid protein HU, were suggested to be involved in the nucleoid structure of Escherichia coli. HU is a conserved protein known for its role in binding to DNA and maintaining negative supercoils in
Jun-Sub Kim et al.
Molecular biology of the cell, 20(11), 2650-2660 (2009-04-03)
Cellular stimuli generate reactive oxygen species (ROS) via the local action of NADPH oxidases (Nox) to modulate cytoskeletal organization and cell migration through unknown mechanisms. Cofilin is a major regulator of cellular actin dynamics whose activity is controlled by phosphorylation/dephosphorylation