Documenti fondamentali
05-724
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 4A6
Sinonimo/i:
Anti-CMyc
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-tag Myc, clone 4A6, clone 4A6, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Descrizione generale
Per poter caratterizzare un anticorpo monoclonale, è fondamentale identificare l'epitopo target. I tag epitopici sono brevi sequenze di riconoscimento lineari che consentono agli anticorpi di rivelare le proteine di fusione dotate del tag. Nel tempo sono stati sviluppati numerosi anticorpi anti-tag, ciascuno dei quali con i suoi propri vantaggi e svantaggi. I tag epitopici possono subire modificazioni post-traduzionali, come la fosforilazione e la glicosilazione, che possono incrementare la massa molecolare della proteina fusa, osservabile dalla variazione della mobilità su gel. Quelli caratterizzati da un minor numero di residui amminoacidici sono vantaggiosi perché influiscono meno sulla struttura e la funzione della proteina di interesse fusa. Il tag Myc può essere impiegato in molti diversi saggi immunologici e torna utile quando non esiste anticorpo contro la proteina di interesse. L'aggiunta di un tag Myc serve quindi per identificare queste proteine mediante un anticorpo mirato contro l'epitopo Myc. Il clone 4A6 è un anticorpo che riconosce la sequenza di 10 amminoacidi EQKLISEEDL (Glu-Gln-Lys-Leu-Iso-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu), corrispondente alla regione C-terminale della proteina c-Myc umana (UniProt: P01106). Diversamente dagli altri cloni le cui prestazioni possono risultare compromesse quando la sequenza del tag Myc è seguita da amminoacidi neutri più piccoli, il clone 4A6 offre una rivelazione più riproducibile delle proteine dotate del tag Myc indipendentemente da variazioni nelle sequenze amminoacidiche circostanti (Rif.: Schuchner, S., et al. (2020). Sci. Signal. 13(616); eaax9730; Charest-Morin, X., et al. (2013). Front. Pharmacol. 4: 122).
Specificità
Riconosce proteine ricombinanti contenenti il tag epitopico Myc (EQKLISEEDL) in diversi tipi di sequenze; riconosce anche la proteina Myc umana.
Immunogeno
Peptide corrispondente agli amminoacidi 410-420 (MEQKLISEEDL) della proteina Myc umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
L'anticorpo monoclonale di topo anti-tag Myc è convalidato per l'uso nelle analisi di ChIP, IC, IF, IP e WB e non mostra l'elevatissima sensibilità per le sequenze circostanti caratteristica del clone 9E10. L'uso di questo anticorpo è citato da oltre 480 pubblicazioni presenti in letteratura.
Sottocategoria di ricerca
Tag epitopici
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting di proteine ricombinanti il cui tag Myc è posizionato in contesti di sequenza che non sono ben riconosciuti dall'anticorpo anti-tag Myc clone 9E10 (N° Cat. CBL430)
Descrizione del bersaglio
PM atteso per Myc umana: 49 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate con proteina A in Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M e azoturo di sodio 0,05%, pH 7,4.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
A 2-8°C si conserva al massimo per 1 anno dalla data di spedizione.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo per la Myc umana: espressione positiva da parte di numerosi tipi cellulari, inclusi lisato di cellule A431, lisato di cellule di cancro dell′ovaio o tessuto di carcinoma mammario. Proteina di fusione Myc espressa nelle cellule.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Identification and characterization of a novel retinoic acid response element in zebrafish cyp26a1 promoter.
Li, J; Hu, P; Li, K; Zhao, Q
Anatomical Record (Hoboken, N.J. : 2007) null
Arabidopsis CRY2 and ZTL mediate blue-light regulation of the transcription factor CIB1 by distinct mechanisms.
Liu, H; Wang, Q; Liu, Y; Zhao, X; Imaizumi, T; Somers, DE; Tobin, EM; Lin, C
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Louise H W Kung et al.
PloS one, 10(2), e0117016-e0117016 (2015-02-19)
Mutations in genes encoding cartilage oligomeric matrix protein and matrilin-3 cause a spectrum of chondrodysplasias called multiple epiphyseal dysplasia (MED) and pseudoachondroplasia (PSACH). The majority of these diseases feature classical endoplasmic reticulum (ER) stress and activation of the unfolded protein
Chimwar Wanglar et al.
PloS one, 9(9), e107928-e107928 (2014-09-27)
Somitogenesis in vertebrates is a complex and dynamic process involving many sequences of events generated from the segmentation clock. Previous studies with mouse embryos revealed that the presumptive somite boundary is periodically created at the anterior border of the expression
Shikhar Sharma et al.
Epigenetics & chromatin, 5(1), 3-3 (2012-01-31)
DNA methylation, histone modifications and nucleosome occupancy act in concert for regulation of gene expression patterns in mammalian cells. Recently, G9a, a H3K9 methyltransferase, has been shown to play a role in establishment of DNA methylation at embryonic gene targets