16-212
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, biotin conjugate
clone 4A6, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Descrizione generale
Specificity: Recognizes and is specific for recombinant proteins containing the Myc epitope tag (EQKLISEEDL) in a variety of sequence contexts. Also recognizes human Myc.
Species Cross-reactivity: Human, others not tested
Ig Type: IgG
Host: Mouse
Molecular Weight: Varies depending upon the protein which is tagged
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2