Documenti fondamentali
05-419
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 9E10
Sinonimo/i:
Anti-CMyc
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Nome del prodotto
Anticorpo anti-tag Myc, clone 9E10, clone 9E10, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Gli epitopi tag sono utili per la marcatura e la rivelazione delle proteine mediante tecniche di immunoblotting, immunoprecipitazione e immunocolorazione. Grazie alle loro piccole dimensioni, è improbabile che influenzino le proprietà biochimiche delle proteine con tag.
L′epitopo tag Myc è ampiamente utilizzato per rivelare l'espressione di proteine ricombinanti in sistemi cellulari di batteri, lieviti, insetti e mammiferi.
Specificità
Riconosce Myc e le proteine ricombinanti che contengono l′epitopo tag Myc.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 408-437 della regione a cerniera di leucine della proteina Myc umana (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
L′anticorpo anti-tag Myc, clone 9E10, è un anticorpo idoneo per applicazioni di IH(P), IC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su proteine ricombinante marcate con tag Myc
Descrizione del bersaglio
PM atteso per Myc umana: 49 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate con proteina G in Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M, azoturo di sodio 0,035% come conservante.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo per la Myc umana: espressione positiva da parte di numerosi tipi cellulari, inclusi lisato di cellule A431, lisato di cellule di cancro dell′ovaio o tessuto di carcinoma mammario. Proteina di fusione con Myc espressa in cellule.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
14-3-3 Epsilon antagonizes FoxO to control growth, apoptosis and longevity in Drosophila.
Nielsen, MD; Luo, X; Biteau, B; Syverson, K; Jasper, H
Aging Cell null
?H2A is a component of yeast heterochromatin required for telomere elongation.
Kitada, T; Schleker, T; Sperling, AS; Xie, W; Gasser, SM; Grunstein, M
Cell Cycle null
Dimethylation of histone H3 at lysine 36 demarcates regulatory and nonregulatory chromatin genome-wide.
Rao, B; Shibata, Y; Strahl, BD; Lieb, JD
Molecular and cellular biology null
Angiotensin II-induced stimulation of p21-activated kinase and c-Jun NH2-terminal kinase is mediated by Rac1 and Nck.
Schmitz, U; Thommes, K; Beier, I; Wagner, W; Sachinidis, A; Dusing, R; Vetter, H
The Journal of Biological Chemistry null
Frontiers in neurology and neuroscience research null