16-213
Anticorpo anti-tag Myc, clone 4A6, coniugato con HRP
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Descrizione generale
Specificità: Riconosce specificamente le proteine ricombinanti contenenti l′epitopo tag Myc (EQKLISEEDL) in diversi tipi di sequenze. Riconosce anche la proteina Myc umana.
Reattività crociata con altre specie: Uomo; altre specie non testate
Tipo di Ig: IgG
Ospite: Topo
Peso molecolare: Varia a seconda della proteina marcata con il tag
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epitopi tag & uso generale
Epitopi tag
Qualità
Western blotting:
questo anticorpo diluito 1:500 ha permesso di rivelare Myc-PP2A in 10 µg di lisati di cellule NIH/3T3 transfettate con subunità A di Myc-PP2A.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Controllo positivo per la Myc umana: espressione positiva da parte di numerosi tipi cellulari, inclusi lisato di cellule A431, lisato di cellule di cancro dell′ovaio o tessuto di carcinoma mammario. Proteina di fusione con Myc espressa in cellule.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.