SAB5600116
Anti-HA-Tag antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM305, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Human influenza hemagglutinin amino acids 98-106
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM305, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
tecniche
flow cytometry: 0.1-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.01-0.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-1 μg/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)