Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
G3893
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, G-A-5
Sinonimo/i:
Anti-GFAP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Monoclonale Anti-proteina acida gliale fibrillare (GFAP), clone G-A-5, ascites fluid
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
G-A-5, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, pig
tecniche
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 1:400 using rat brain sections (alcohol-fixed)
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Descrizione generale
L′anticorpo monoclonale anti-proteina fibrillare acida della glia (GFAP) (isotipo IgG1 murino) è prodotto da ibridomi ottenuti per fusione di cellule murine di mieloma e di splenociti da topo immunizzato. La GFAP costituisce il filamento intermedio espresso negli astrociti. Il gene che la codifica è situato sul cromosoma umano 17q21.31.
L′isotipo viene determinato con il kit ImmunoTypeTM (codice prodotto ISO-1) e mediante immunodosaggio a doppia diffusione con reagenti per l′isotipizzazione degli anticorpi monoclonali murini (codice prodotto ISO-2).
I filamenti intermedi (IF) dal diametro caratteristico di 10 nm sono una classe distinta di filamenti citoscheletrici eterogenei dal punto di vista molecolare definiti da criteri ultrastrutturali, immunologici e biochimici. I filamenti intermedi si differenziano sensibilmente dagli altri elementi del citoscheletro della cellula, come microtubuli e microfilamenti, e sono componenti della maggior parte delle cellule eucariote. La GFAP (peso molecolare 50 kDa) è la proteina degli IF specifica degli astrociti.
Specificità
L′anticorpo reagisce specificamente con GFAP in prove di immunoblotting e marca astrociti, cellule gliali di Bergmann e condrociti di cartilagine elastica in colorazioni immunoistochimiche. L′anticorpo reagisce con antigeni specifici delle cellule glia in sezioni di tessuto congelate o fissate in alcol.
Immunogeno
GFAP da midollo spinale porcino
Applicazioni
L′anticorpo monoclonale anti-proteina fibrillare acida della glia (GFAP) prodotto nei topi è adatto per immunoistochimica a una diluizione operativa di 1:400 usando sezioni di cervello di ratto (fissate in alcol) e per analisi di microarray. Può essere impiegato per la localizzazione immunocitochimica della GFAP in tessuti di maiale, di ratti e umani. È anche adatto per localizzare la GFAP usando metodi di immunoblotting. Nella marcatura indiretta in immunofluorescenza su sezioni fissate in alcol o congelate, questo anticorpo marca astrociti e cellule della glia di Bergmann, gliomi e altri tumori derivati da cellule gliali.
L′anticorpo è stato impiegato come anticorpo primario in analisi immunocitochimiche:
  • di colture primarie di cellule dell′endotelio microvascolare cerebrale per studiare l′effetto della microglia sulla barriera ematoencefalica e i suoi costituenti primari
  • per studiare gli effetti curativi di metalloproteinasi-2 della matrice che promuovono la guarigione dopo un danno al midollo spinale
  • per studiare la regolazione negativa della proliferazione di cellule progenitrici neurali embrionali attraverso il ricettore Toll-like 3
Azioni biochim/fisiol
Il gene GFAP codifica una proteina dei filamenti intermedi (50 kDa) degli astrociti maturi utilizzabile come marcatore per distinguere gli astrociti da altre cellule gliali durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Difetti di questo gene causano la sindrome di Alexander. È un raro disordine degli astrociti del sistema nervoso centrale.
Stato fisico
L′anticorpo monoclonale anti-glia di proteine acide fibrillari (GFAP) è fornito come liquido ascitico contenente 15 mM di azoturo di sodio come preservante.
Stoccaggio e stabilità
Per l′uso continuo, conservare a 2 - 8 °C al massimo per un mese. Se si desidera prolungare la conservazione, la soluzione può essere congelata in aliquote di lavoro. Si raccomanda di non sottoporre l′anticorpo a ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Si raccomanda di non conservare in frigoriferi a sbrinamento automatico. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione centrifugare per chiarificarla prima dell′uso.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Anticorpo
Prodotti correlati
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Characterization of a panel of monoclonal antibodies recognizing specific epitopes on GFAP.
Lin N H, et al.
PLoS ONE, 12(7), e0180694-e0180694 (2017)
Potentiation of Astrogliogenesis by STAT3-Mediated Activation of Bone Morphogenetic Protein-Smad Signaling in Neural Stem Cells? ?
Shinji Fukuda, et al.
Journal of Virology, 27(13) (2007)
Davide Sciuscio et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(2), 255-266 (2010-11-26)
Quantitative methylation-specific tests suggest that not all cells in a glioblastoma with detectable promoter methylation of the O6-methylguanine DNA methyltransferase (MGMT) gene carry a methylated MGMT allele. This observation may indicate cell subpopulations with distinct MGMT status, raising the question
TWO CASES WITH DIFFERENT EPILEPSY TYPE AND
DYSMORPHIC FEATURES ASSOCIATED WITH
17q21.31 MICRODELETION SYNDROME
E. UCTEPE, et al.
Genetic Counseling (Geneva, Switzerland), 27(3) (2016)
Molecular Components of the Neuronal Cytoskeleton
Siegel G J, et al.
Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. (1999)
Articoli
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.