Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
MAB360
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, GA5
Sinonimo/i:
GFAP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteina fibrillare acida della glia, clone GA5, ascites fluid, clone GA5, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GA5, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
La proteina fibrillare acida della glia è un filamento intermedio di classe III. La GFAP è il costituente principale dei filamenti intermedi negli astrociti e agisce come marcatore cellulospecifico che distingue tra astrociti differenziati e altre cellule della glia durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale.
Specificità
La reattività con altre specie non è stata determinata.
Proteina fibrillare acida della glia. Su Western blot di estratti di una linea cellulare di glioma umano (U33CG/343MG), MAB360 riconosce una banda a circa 51 kDa corrispondente alla GFAP (Debus, 1983). Nei saggi di immunoistochimica, riconosce astrociti e cellule della glia di Bergmann, gliomi e altri tumori derivati da cellule gliali. Non mostra reattività crociata con la vimentina.
Immunogeno
GFAP purificata da midollo spinale di suino.
Applicazioni
Immunocitochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato usato in colture cellulare di mammifero.
Immunoistochimica (paraffina):
un precedente lotto alla diluizione 1:400-1:800 è stato utilizzato su sezioni cerebrali di ratto (cervello e cervelletto) e di uomo fissate in alcool e incluse in paraffina.
Immunoblotting: è stata utilizzata una diluizione 1:1.000 di un precedente lotto.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-proteina fibrillare acida della glia, clone GA5, rivela il livello di proteina fibrillare acida della glia & l′uso di questo prodotto nelle analisi di IC, IH, IH(P) & WB è convalidato & descritto in letteratura in oltre 65 pubblicazioni.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Analisi mediante Western blotting:
questo lotto alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare la GFAP in 10 μg di lisati di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
~51 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1031; 04-1062
Stato fisico
IgG1 monoclonali di topo non purificate in tampone contenente azoturo di sodio 15 mM.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: astrociti in coltura, tessuto cerebrale (materia bianca), midollo spinale, retina
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
O Nesic et al.
Neuroscience, 143(3), 779-792 (2006-11-01)
The effect of spinal cord injury (SCI) on the expression levels and distribution of water channel aquaporin 4 (AQP4) has not been studied. We have found AQP4 in gray and white matter astrocytes in both uninjured and injured rat spinal
Auto-catalytic ceria nanoparticles offer neuroprotection to adult rat spinal cord neurons.
Das, M; Patil, S; Bhargava, N; Kang, JF; Riedel, LM; Seal, S; Hickman, JJ
Biomaterials null
Expression of leptin and leptin receptor isoforms in the rat and human carotid body.
Porzionato A, Rucinski M, Macchi V, Stecco C, Castagliuolo I, Malendowicz LK, De Caro R
Brain Research null
Cellular organization of adult neurogenesis in the Common Marmoset.
Bunk, Eva C, et al.
Aging Cell, 10, 28-38 (2011)
L-M Chen et al.
Neuroscience, 151(2), 374-385 (2007-12-07)
NCBE (SLC4A10) is a member of the SLC4 family of bicarbonate transporters, several of which play important roles in intracellular-pH regulation and transepithelial HCO(3)(-) transport. Here we characterize a new antibody that was generated in rabbit against a fusion protein